Merck
W324507
Sigma-Aldrich
十一酸
≥99%, FG
别名:
十一烷酸, 十一碳酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)9COOH
CAS号:
分子量:
186.29
FEMA编号:
3245
Beilstein:
1759287
EC 号:
欧洲委员会编号:
696
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
8.042
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
方案
≥99%
沸点
228 °C/160 mmHg (lit.)
248-250 °C (lit.)
mp
28-31 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
creamy; waxy
SMILES字符串
CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
十一酸是一种挥发性游离脂肪酸,据报道作为风味化合物存在于乳脂,奶酪和肉脂中。
应用
  • 蛭石中的十一酸和l -苯丙氨酸:火星生物特征识别的检测、表征和紫外降解研究。:该研究重点关注蛭石中十一烷酸和l -苯丙氨酸的检测和表征,在火星生物特征识别方面具有潜在的应用前景。该研究还研究了紫外线降解,这对天体生物学研究至关重要(McIntosh et al., 2024)。
  • 药物与人肝脂肪酸结合蛋白1 (FABP1)形成三元络合物,而FABP1的结合改变了药物的代谢。:本文探讨了药物如何与人肝脂肪酸结合蛋白1 (FABP1)相互作用,包括十一酸的参与,形成影响药物代谢的三元络合物。这些发现对药理学和药物开发具有重要意义(Yabut et al., 2024)。
  • 壳聚糖纳米乳剂增强十一酸的抗真菌和生物相容性。:该研究表明,将十一烷酸掺入壳聚糖纳米乳液后,十一烷酸具有增强的抗真菌和生物相容性,突出了该化合物在生物医学上的潜在应用(Sathiyaseelan et al., 2024)。
  • 精油和饱和脂肪酸对旧大陆白蛉(白蛉科)的体外驱避效果评价。:这项研究评估了精油和饱和脂肪酸(包括十一酸)对旧世界沙蝇的驱避效果。这些发现为开发用于病媒控制的天然驱蚊剂提供了启示(Temeyer et al., 2024)。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
>233.6 °F
闪点(°C)
> 112 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Formation of volatile free fatty acids during ripening of Cheddar-like hard goat cheese.
Attaie R & Richter RL.
Journal of Dairy Science, 79(5), 717-724 (1996)
Volatile flavor compounds in spray-dried skim milk powder.
Shiratsuchi H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(4), 984-988 (1994)
Volatile medium chain fatty acids and mutton flavor.
Wong E, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 23(3), 495-498 (1975)
Aroma properties and thresholds of some branched?chain and other minor volatile fatty acids occurring in milkfat and meat lipids.
Brennand CP, et al.
Journal of Sensory Studies, 4(2), 105-120 (1989)
Volatile Branched?chain Fatty Acids and Phenolic Compounds in Aged Italian Cheese Flavors.
Ha JK & Lindsay RC.
Journal of Food Science, 56(5), 1241-1247 (1991)