生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
描述
may contain Citric acid
化驗
≥95%
折射率
n20/D 1.535 (lit.)
bp
195 °C
mp
−10 °C (lit.)
密度
1.035 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
chocolate; green; honey; hyacinth
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
InChI 密鑰
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
生化/生理作用
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
154.4 °F - (External MSDS)
閃點(°C)
68 °C - (External MSDS)
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
GC Analysis of Aldehydes (PFBOA Derivatives) in Beer on SLB®-5ms after SPME using a 65 µm PDMS/DVB Fiber