主要文件
8.43654
Sigma-Aldrich
Phenyl acetic aldehyde
for synthesis
别名:
Phenyl acetic aldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8O
CAS号:
分子量:
120.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
EC索引号:
204-574-5
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.35 hPa ( 19 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
效能
1550 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-10 °C
转变温度
flash point 68 °C (External MSDS)
溶解性
slightly soluble 2.21 g/L
密度
1.026-1.030 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
InChI key
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.026 - 1.030
Identity (IR): passes test
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
154.4 °F - (External MSDS)
闪点(°C)
68 °C - (External MSDS)