等级
FG
Halal
Kosher
natural
质量水平
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽压
0.5 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 32 °C)
5.5 mmHg ( 55 °C)
方案
≥95%
自燃温度
915 °F
expl. lim.
16.3 %
环保替代产品特性
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
折射率
n20/D 1.486 (lit.)
沸点
170 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
环保替代产品分类
性状检查
bread; brown
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OCc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
InChI key
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Nose, Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
149.0 °F - closed cup
闪点(°C)
65 °C - closed cup