蒸汽密度
3.31 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
13.5 mmHg ( 55 °C)
化驗
99%
形狀
liquid
自燃溫度
599 °F
expl. lim.
19.3 %
折射率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChI 密鑰
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
糠醛是一种杂环醛。它可以使用含有戊聚糖的农业原料 和木质纤维素原料进行生产。它也可以由木糖脱水生成。呋喃具有多种有趣的特性,例如它易于热固化、具有物理强度并且具有耐腐蚀性。它是生产各种呋喃类化学品和溶剂的原料,如:
- 甲基呋喃
- 糠醇
- 四氢糠醇
- 四氢呋喃
- 甲基四氢呋喃
- 二氢呋喃
- 甲酸
應用
在含铜催化剂上通过糠醛气相加氢反应,形成糠醇作为主要产物。它也可用于制备苯酚-糠醛气凝胶的凝胶前体。
糠醛已被作为标准品,用于对来自微波辐照玉米麸的自水解液中的糠醛进行HPLC定量。它可用于制备γ-戊内酯(GVL) 和生物燃料2-甲基呋喃(产率51%)。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Hydrogenation of furfural over copper-containing catalysts.
J. Catal., 67(2), 424-429 (1981)
Inhibition effects of furfural on aerobic batch cultivation of Saccharomyces cerevisiae growing on ethanol and/or acetic acid.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 90(4), 374-380 (2000)
Production of feruloylated arabinoxylo-oligosaccharides from maize (Zea mays) bran by microwave-assisted autohydrolysis.
Food Chemistry, 119(4), 1613-1618 (2010)
The chemistry and technology of furfural and its many by-products. , 13, 3-3 (2000)
Synthesis of organic and carbon aerogels from phenol-furfural by two-step polymerization.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 96(1), 115-120 (2006)