生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.560
FDA 21 CFR 182.60
蒸汽密度
3 (20 °C, vs air)
蒸汽压
73 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99%
表单
liquid
自燃温度
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
折射率
n20/D 1.3720 (lit.)
沸点
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
包装形式
neat
性状检查
green; ethereal; fruity; sweet
SMILES字符串
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
24.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-4 °C - closed cup