主要文件
TEM-CFT400CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 400 mesh, box of 50
别名:
CARBON THIN BAR SQUARE MESH - CU 400 MESH UL 50/BX
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 50
尺寸
400 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported thin bar square mesh grid. Copper grid, 400 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)