主要文件
SYNF214000
Synthware four-neck round-bottom flask with vertical side necks
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware F214000, 4-neck reaction flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
接合處
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F214000
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With identical vertical side joints.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)