主要文件
SYNF164250
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware F164250, 2-neck reaction flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.51
物料
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
接合处
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F164250
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)