主要文件
Z119083
Sigma-Aldrich
Straight tube
joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS24/40
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Provides a ST/NS: joint connection to single bulb ball-tube flasks and a hose connector to motor drive.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)