Merck
SIK7914-10
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis(phosphonic acid)
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O6P2
CAS号:
分子量:
238.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
方案
≥97%
SMILES字符串
[P](=O)(O)(O)c1ccc(cc1)[P](=O)(O)O
InChI
1S/C6H8O6P2/c7-13(8,9)5-1-2-6(4-3-5)14(10,11)12/h1-4H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)
InChI key
JHDJUJAFXNIIIW-UHFFFAOYSA-N
法律信息
Product of SiKEMIA
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)