Merck
396311
Sigma-Aldrich
乙烯膦酸
97%
别名:
p -乙烯基磷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2=CHP(O)(OH)2
CAS号:
分子量:
108.03
Beilstein:
1741622
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
mp
36 °C (Lit. dry VPA) (lit.)
密度
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
OP(O)(=O)C=C
InChI
1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
InChI 密鑰
ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙烯基膦酸(VPA)是一种有机磷化合物,用于金属基材的表面处理。它可以在存在引发体系和链转移剂时,通过自由基聚合制备聚(VPA)。PVPA易具有电解性质,适合各种基于能量的应用。
應用
基于VPA的均聚物和共聚物可用于腐蚀处理、燃料电池、牙粘固粉、药物输送和仿生学。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F
閃點(°C)
113 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and characterization of functionalized poly (ε-caprolactone)
Wurth JJ and Shastri VP
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 51(16), 3375-3382 (2013)
Improving the adhesion between epoxy coatings and aluminium substrates
Van den Brand J, et al.
Progress in Organic Coatings, 51(4), 339-350 (2004)
Polyphosphonate cements: a new class of dental materials
Ellis J and Wilson AD
Journal of Materials Science Letters, 9(9), 1058-1060 (1990)
Anhydrous proton conducting polymer electrolytes based on poly (vinylphosphonic acid)-heterocycle composite material
Yamada M and Honma I
Polymer, 46(9), 2986-2992 (2005)
in situ thermal gelation of water-soluble poly (N-isopropylacrylamide-co-vinylphosphonic acid)
Eom GT, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 70(10), 1947-1953 (1998)