Merck
43153
Sigma-Aldrich
二苯基膦酸
≥98.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2P(O)OH
CAS号:
分子量:
218.19
Beilstein:
2804567
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (T)
mp
193-195 °C (lit.)
193-196 °C
溶解度
0.1 M NaOH: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
SMILES 字串
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
InChI 密鑰
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二苯基膦酸 (DPPA,hdpp) 是一种有机膦酸化合物。它在钯催化体系中用作反应性阻燃剂和促进剂。采用热重分析 (TGA) 法研究了二苯甲酮 (DPPA) 的热降解。在二甲基甲酰胺溶剂中,DPPA 与硝酸镉反应生成一维配位聚合物链聚 [[双(二甲基甲酰胺-κO)镉 (II)]-双(μ-二苯基膦酸-κ (2)O:O′)]。已有促进硝基苯和苯胺羰基化合成二苯基脲的方法的报告。 邻位 锂化 DPPA 可通过亲电捕获和联苯-2,2′ 形成单 邻位 功能化衍生物-铜催化偶联苯基膦酸。
應用
二苯基膦酸是合成有机膦化合物的重要起始原料。二苯基次膦酸可在二甲基甲酰胺 (DMF) 溶剂中通过与碱土金属盐反应制备配位聚合物
  • [Mg3(O2PPh2)6(DMF)2]·2DMF
  • [Ca (O 2 PPh 2 ) 2 (DMF) 2 ]
  • [Sr (O 2 PPh 2 ) 2 (DMF) 2 ]
  • [Ba(O2PPh2)2(DMF)2]
通过与 LAlH 2 (L = HC (CMeNAr) 2 ,Ar = 2,6-iPr 2 C 6 H 3 ) 反应,可用于合成具有 Al-O-X (X = Si,P,C) 基序的化合物。N719 染料敏化的纳米 TiO 2 可作为染料敏化太阳能电池 (DSC) 的新型共吸附剂。该化合物可用于芳香膦酸的合成。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and structure of three molecular arylindium phosphinates.
Ahmad SU, et al.
Main Group Metal Chemistry, 37(5-6), 163-167 (2014)
Jeffrey A Rood et al.
Acta crystallographica Section B, Structural science, crystal engineering and materials, 70(Pt 3), 602-607 (2014-06-04)
Reaction of alkaline earth metal salts with diphenylphosphinic acid in dimethylformamide solvent afforded four coordination polymers: [Mg3(O2PPh2)6(DMF)2]·2DMF (I), [Ca(O2PPh2)2(DMF)2] (II), [Sr(O2PPh2)2(DMF)2] (III) and [Ba(O2PPh2)2(DMF)2] (IV) (where DMF is N,N-dimethylformamide). Single-crystal X-ray diffraction revealed that all four compounds produce linear chain
Thermal kinetics and decomposition mechanism of methylphenylphosphinic acid and diphenylphosphinic acid.
Shao X, et al.
Chemical Research in Chinese Universities, 30(6), 1028-1031 (2014)
Pengfei Hao et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(43), 13520-13524 (2012-09-29)
The reactions of LAlH2 (L = HC(CMeNAr)2, Ar = 2,6-iPr2C6H3) (1) with diphenylsilanediol, phenylphosphonic acid, diphenylphosphinic acid, and pyrocatechol afford compounds with the Al–O–X (X = Si, P, C) motif of composition [LAl(μ-O)]2Si(Ph)2 (2), [LAl(μ-O)]2PO(Ph) (3), LAl[OPO(Ph)2]2 (4), and LAl(μ-O)2(o-C6H4)
The palladium-phenanthroline catalyzed carbonylation of nitroarenes to diarylureas: Effect of chloride and diphenylphosphinic acid.
Gasperini M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 690(20), 4517-4529 (2005)