方案
≥97%
SMILES字符串
OC(=O)c1c(cc(cc1)C(=O)O)C
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
UFMBOFGKHIXOTA-UHFFFAOYSA-N
法律信息
Product of SiKEMIA
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3