Merck
185361
Sigma-Aldrich
对苯二甲酸
greener alternative
98%
别名:
1,4-苯二甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,4-(CO2H)2
CAS号:
分子量:
166.13
Beilstein:
1909333
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
eCl@ss:
39024105
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
<0.01 mmHg ( 20 °C)
质量水平
方案
98%
表单
powder
自燃温度
925 °F
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: ~0.017 g/L at 25 °C
密度
1.58 g/cm3 at 25 °C
环保替代产品分类
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
对苯二甲酸属于芳香二羧酸类单体。主要用作关键单体生产高性能聚合物聚对苯二甲酸乙二酯(PET)。也用于生产其他聚合物,例如聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、聚合物共混物和合金。对苯二甲酸类聚合物因其高热稳定性、化学耐受性、重量轻、透明、高强度和耐久的优异特性,广泛用于各种工业应用,例如包装、纺织纤维、聚酯树脂、聚氨酯涂料、聚氨酯泡沫、保护性涂料、电子元件和汽车。在医疗行业,对苯二甲酸类聚合物因其生物相容性、化学耐受性和易于加工特性而用于生产各种医疗器械设备,例如手术缝合线、组织工程支架和人工血管。
我们致力于为您带来符合一项或多项绿色化学12原则的环保替代产品。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
应用
对苯二甲酸可用于:
  • 作为单体合成聚对苯二甲酸丁二酯(PBT),这种聚酯可用于汽车配件、纺织工业、包装材料、电子元件等多个领域。
  • 作为有机配体合成钴(II)金属–有机框架(MOF),用于电化学储能、催化、光电和水处理领域。
  • 对苯二甲酸(TPA)可由生物基材料合成,用于各种应用,包括生产聚酯纤维、非纤维领域、PET瓶、合成香料和药品等。
  • 对苯二甲酸被用作金属有机框架(MOFs)制备中的连接分子。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis of ethylene glycol and terephthalic acid from biomass for producing PET
Pang J, et al.
Green Chemistry, 18(2), 342-359 (2016)
Photocatalytic degradation of terephthalic acid using titania and zinc oxide photocatalysts: Comparative study
Shafaei A, et al.
Desalination, 252(1-3), 8-16 (2010)
Biobased terephthalic acid technologies: a literature review
Collias DI, et al.
Industrial Biotechnology (New Rochelle, N.Y.), 10(2), 91-105 (2014)
Jingqi Tian et al.
Biosensors & bioelectronics, 71, 1-6 (2015-04-17)
Considerable recent attention has been paid to homogeneous fluorescent DNA detection with the use of nanostructures as a universal "quencher", but it still remains a great challenge to develop such nanosensor with the benefits of low cost, high speed, sensitivity
Y H Kim et al.
Science (New York, N.Y.), 284(5414), 647-650 (1999-04-24)
Human recombinant tissue plasminogen activator (tPA) may benefit ischemic stroke patients by dissolving clots. However, independent of thrombolysis, tPA may also have deleterious effects on neurons by promoting excitotoxicity. Zinc neurotoxicity has been shown to be an additional key mechanism
商品
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
金属有机骨架是配位聚合物的一部分,代表了大量替代能源应用的一个强大的新工具。通过提供定制的高表面积材料的简单的合成策略可以很容易获得MOF。
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
查看所有结果