Merck
P51001
Sigma-Aldrich
炔丙基溴 溶液
80 wt. % in toluene, contains 0.3% magnesium oxide as stabilizer
别名:
3-溴-1-丙炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HC≡CCH2Br
CAS号:
分子量:
118.96
Beilstein:
605309
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
13-27 %
品質等級
形狀
liquid
包含
0.3% magnesium oxide as stabilizer
濃度
80 wt. % in toluene
折射率
n20/D 1.494
bp
88-90 °C
密度
1.335 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
BrCC#C
InChI
1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
InChI 密鑰
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
炔丙基溴溶液用于制备格氏试剂(Grignard reagent),并用于合成炔丙基化木质素。
應用
用于制备烯炔复分解反应中所用的丙炔酸胺。
用于螺酮、烯丙醇和烯酮复合物的炔丙基化反应。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Renewable Thiol--yne ?Click? Networks Based on Propargylated Lignin for Adhesive Resin Applications
Monika J A et al.
ACS applied polymer materials, 4, 2544-2552 (2022)
Tetrahedron Letters, 48, 1927-1927 (2007)
Propargylmagnesium Bromide
Godson C and Nwokogu
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Synthetic Communications, 24, 2159-2159 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7782-7782 (1993)