Merck
M4007
Sigma-Aldrich
2,2′-硫代双(乙硫醇)
technical grade, 90%
别名:
2-巯基乙基硫醚, 双巯乙基硫醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HSCH2CH2)2S
CAS号:
分子量:
154.32
Beilstein:
1445994
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5961 (lit.)
bp
135-136 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
SCCSCCS
InChI
1S/C4H10S3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI 密鑰
KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
194.0 °F - closed cup
閃點(°C)
90 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Zuoti Xie et al.
ACS nano, 11(1), 569-578 (2016-12-10)
The transport properties of molecular junctions based on alkanedithiols with three different methylene chain lengths were compared with junctions based on similar chains wherein every third -CH