Merck
736678
Sigma-Aldrich
四(乙二醇)二硫
97%
别名:
2,2′-[2,2′-氧双(2,1-乙烷)双(氧)]二乙硫醇, 二乙二醇二(乙硫醇)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18O3S2
CAS号:
分子量:
226.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
折射率
n20/D 1.502
密度
1.100 g/mL at 25 °C
聚合物結構
shape: linear
functionality: homobifunctional
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
SCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C8H18O3S2/c12-7-5-10-3-1-9-2-4-11-6-8-13/h12-13H,1-8H2
InChI 密鑰
MCINHQIUGNVTLG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3