推荐产品
类型
for DNA synthesis
产品线
Proligo Reagents
储存条件
dry at room temperature
浓度
32-35 g/L (ETT content, titration)
杂质
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
颜色
clear
SMILES字符串
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChI key
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
制备说明
乙腈/ 5-(乙硫基)-1H-四唑100/3(v / w)
其他说明
在延伸步骤中将含有 5-(乙硫基)-1H-四唑(ETT) 的乙腈溶液与亚磷酰胺溶液混合。
活化剂可与亚酰胺基反应形成高反应性中间体。然后,该中间体会与正在延伸的寡核苷酸链上去三苯甲基化的5′羟基形成核苷酸间键。
活化剂可与亚酰胺基反应形成高反应性中间体。然后,该中间体会与正在延伸的寡核苷酸链上去三苯甲基化的5′羟基形成核苷酸间键。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
35.6 °F
闪点(°C)
2.0 °C