Merck
M071000
Sigma-Aldrich
5-(乙硫基)-1H-四唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6N4S
CAS号:
分子量:
130.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥99.0% (reversed phase HPLC)
雜質
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
顏色
solid white
mp
84-90 °C (lit.)
86-88 °C
適合性
conforms to structure for H-NMR
SMILES 字串
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChI 密鑰
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3