Key Documents
GF90451087
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, 4.76 mm diameter, Al98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, length 500 mm, temper soft
别名:
AL077950
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 904-510-87
長度
500 mm
直徑
4.76 mm