Key Documents
GF54356014
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g
别名:
AL136011
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
powder (alloy pre-cursor)
製造商/商標名
Goodfellow 543-560-14
重量
100 g
零件最大尺寸
150 μm