Merck
GF67222111
powder, 5 max. part. size (micron), weight 100 g, min. particle size 1 micron
别名:
ZN006021
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Zn
CAS号:
分子量:
65.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141750
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
蒸汽压
1 mmHg ( 487 °C)
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 672-221-11
电阻率
5.8 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
最大零件尺寸
5 (micron)
沸点
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
FlameEnvironment
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)