Key Documents
GF47815667
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 1.5 mm, size 300 × 300 mm, condition amorphous
别名:
ES303015
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 478-156-67
尺寸
300 × 300 mm
厚度
1.5 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)