Key Documents
GF42544694
氮化铝
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 200 g, purity 99.5+%
别名:
AL646010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.5%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 425-446-94
重量
200 g
平均粒徑
1.4 μm (FSSR)