Key Documents
GF43729803
氮化铝
sheet, thickness 0.64 mm, size 25 × 25 mm, condition translucent
别名:
AL643064
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 437-298-03
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.64 mm