Key Documents
GF84056867
氮化硼
powder, 10 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
别名:
B 516011
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99.5%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 840-568-67
重量
100 g
零件最大尺寸
10 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1