主要文件
GF41728989
镍/铁
tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 500 mm, wall thickness 0.275 mm
别名:
NI197750
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 417-289-89
長度
500 mm
外徑
9.55 mm
壁厚
0.275 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)