GF49707669
别名:
FF013100
1 of 10
Sigma-Aldrich
268259
镍
357553
GF71847951
镍/铁
357634
GF05162217
767484
310980
金
735825
银
326429
铜
GF56791378
sheet
Goodfellow 497-076-69
108 × 108 mm
7.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。