主要文件
GF37976147
碳化硅
fiber, tex number 209, length 5 m, filament diameter 0.015mm
别名:
SI675721
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101521
NACRES:
NA.23
形狀
fibers
製造商/商標名
Goodfellow 379-761-47
長度
5 m
直徑
0.015 mm , filament diameter
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B Inhalation
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)