主要文件
GF10020339
碳化硅
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 500 g, purity 99%
别名:
SI516021
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101521
NACRES:
NA.23
方案
99%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 100-203-39
重量
500 g
平均粒径
0.1-1 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)