主要文件
GF30991293
碳化硅
powder, mean particle size 17 micron, weight 50 g, green
别名:
SI516017
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101521
NACRES:
NA.23
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 309-912-93
重量
50 g
颜色
green
平均粒径
17 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)