Key Documents
GF33848062
Polyimide
(PI), metallized film, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm, condition metallized on one side with 30 nm aluminum
别名:
IM301825
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 338-480-62
尺寸
300 × 300 mm
厚度
0.025 mm
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)