主要文件
GF73469065
Polyimide
(PI), metallized film, thickness 0.025 mm, size 610 × 610 mm, condition metallized on one side with 30 nm aluminum
别名:
IM301825
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 734-690-65
尺寸
610 × 610 mm
厚度
0.025 mm
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)