主要文件
GF06217006
碳化硅
powder, max. particle size 0.05 micron, weight 100 g, purity 99%
别名:
SI516022
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101521
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 062-170-06
重量
100 g
零件最大尺寸
0.05 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)