Key Documents
GF29773963
聚氨酯
foam, thickness 10 mm, size 300 × 300 mm, bulk density 0.08 g/cm3
别名:
UR303810
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
foam
製造商/商標名
Goodfellow 297-739-63
尺寸
300 × 300 mm
厚度
10 mm
體積密度
0.08 g/cm3
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
如需最新SDS信息,请访问www.goodfellow.com
法律資訊
Goodfellow产品
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)