GF17633257
别名:
SI056100
1 of 10
Sigma-Aldrich
693510
钆-硅-锗合金
733482
碲化铋(III)
264008
铋
GF57564344
碳化锆
912492
Silica dioxide- sorbent nanofiber
366994
钛
GF10413975
钴
8.18506
Magnesium
Supelco
41377
铝 ICP 标准液
343196
硅化镁
lumps (broken ingot)
Goodfellow 176-332-57
50 g
50 mm
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。