化驗
97%
折射率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
216-218 °C (lit.)
密度
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c6-4(8)2-1-3-5(7)9/h1-3H2
InChI 密鑰
YVOFTMXWTWHRBH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter