Merck
G3407
Sigma-Aldrich
戊二酸
99%
别名:
1,3-丙烷二甲酸, 1,5-戊二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOC(CH2)3COOH
CAS号:
分子量:
132.11
Beilstein:
1209725
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
沸点
200 °C/20 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
SMILES字符串
OC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在 X 射线照射下,戊二酸(Glutaric acid或pentanedioic acid)晶体产生两个稳定的自由基。用电子-核双共振 (ENDOR) 技术研究了这些自由基。尿和血浆中存在戊二酸是 Ⅰ 类型戊二酸尿症 (GA-i) 的指标。
戊二酸是一种脂肪酸,可作为合成聚酯和聚酰胺的合成砌块。
戊二酸是一种线性二羧酸。它是由环戊烷、环戊醇和环戊酮氧化制得的。
戊二酸是哺乳动物赖氨酸分解代谢过程中形成的中间体。据报道γ-辐照后戊二酸晶体中形成的(CO2H)CH2CH2CH(CO2H) 自由基的电子自旋共振谱仍滞留在其中。用单晶 X 射线衍射和拉曼光谱研究了甘氨酸-戊二酸共晶的多晶型。
应用
戊二酸可用于以下研究:
  • 与 DL-赖氨酸络合。据报道,复合物具有两性离子型的赖氨酸离子(带正电荷)和半戊二酸离子(带负电荷)。
  • L-精氨酸和 L-组氨酸配合物的合成。
  • 甘氨酸-戊二酸共晶的制备。用单晶 X 射线衍射、偏振拉曼光谱和差示扫描量热法研究了这些共晶的相转换。
戊二酸可用作合成戊二酸酐的起始试剂。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Electron spin resonance of (CO2H) CH2CH2CH (CO2H) in irradiated glutaric acid.
Horsfield A, et al.
Molecular Physics, 4(2), 169-175 (1961)
Exploring rearrangements along the fragmentation of glutaric acid negative ion: a combined experimental and theoretical study
Basem K et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 24, 1198-1206 (2010)
Polymorphism of ?glycine-glutaric acid? co-crystals: the same phase at low temperatures and high pressures.
Zakharov BA, et al.
CrystEngComm, 15(9), 1693-1697 (2013)
Boris A Zakharov et al.
Acta crystallographica. Section B, Structural science, 68(Pt 3), 287-296 (2012-05-23)
The occurrence of a first-order reversible phase transition in glycine-glutaric acid co-crystals at 220-230 K has been confirmed by three different techniques - single-crystal X-ray diffraction, polarized Raman spectroscopy and differential scanning calorimetry. The most interesting feature of this phase
X-ray studies on crystalline complexes involving amino acids and peptides. XXXVII. Novel aggregation patterns and effect of chirality in the complexes of DL-and L-lysine with glutaric acid.
Saraswathi NT, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 53(1), 366-371 (2001)