Merck
C11049
Sigma-Aldrich
甲基琥珀酰氯
97%
别名:
甲基琥珀酰氯, 3-(氯甲酰)丙酸甲酯, 3-(甲氧羰基)丙酰氯, 丁二酸单甲酯酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OCOCH2CH2COCl
CAS号:
分子量:
150.56
Beilstein:
970397
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
58-65 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
SRXOJMOGPYFZKC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
165.2 °F - closed cup
閃點(°C)
74 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)