Merck
F20602
Sigma-Aldrich
反-3-(2-呋喃基)丙烯醛
97%
别名:
2-呋喃丙烯醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6O2
CAS号:
分子量:
122.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
bp
143 °C/37 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C\C=C\c1ccco1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-6H/b3-1+
InChI 密鑰
VZIRCHXYMBFNFD-HNQUOIGGSA-N
相关类别
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.2 °F - closed cup
閃點(°C)
99 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1