Merck
C70223
Sigma-Aldrich
4-氯吡啶 盐酸盐
99%
别名:
1-硝基-4-碘苯, 4-氯吡啶HCl, 4-氯吡啶单盐酸盐, 4-氯吡啶盐酸盐, 4-硝基-1-碘苯, 4-硝基碘苯, 4-碘-1-硝基苯, 对硝基碘苯, 对碘硝基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4ClN · HCl
CAS号:
分子量:
150.01
Beilstein:
3684904
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
solid
mp
210 °C (subl.) (lit.)
SMILES字符串
Cl[H].Clc1ccncc1
InChI
1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
InChI key
XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
388.4 °F - closed cup
闪点(°C)
198 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)