方案
98%
表单
solid
mp
83-86 °C (lit.)
SMILES字符串
Clc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChI key
FILKGCRCWDMBKA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F
闪点(°C)
110 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges