Merck
BR65043
BRAND®干燥器′Novus′
nominal diameter × O.D. × H 250 mm × 320 mm × 355 mm, with knob lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104510
NACRES:
NB.43
特點
with knob lid
製造商/商標名
BRAND 65043
標稱直徑 × 外徑 × 高度
250 mm × 320 mm × 355 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Boro 3.3. DIN 12491. Precisely ground flat flanges. Base ring surface studded to improve stability and help prevent cracks. Interchangeable lid.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1