Merck
BR780546
BRAND®微量离心管,2 mL,有盖,PP
clear
别名:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.11
無菌
non-sterile
特點
RNase and DNase free
endotoxin free
製造商/商標名
BRAND 780546
顏色
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • BRAND®微量离心管由聚丙烯(PP)制成。
  • 管中不含核糖核酸酶、脱氧核糖核酸酶和内毒素。
  • 可耐受20°C下高达20,000 × g的RCF 20分钟。
  • 一侧为刻度,另一侧为磨砂标记区。
  • 用盖子防止样品蒸发。
  • 盖膜带0.28 mm穿刺区。
特點和優勢
  • 含磨砂标记区域,有刻度便于确定大致体积
  • 一次性微量离心管
  • 管盖带锁扣。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG