主要文件
BR61820
BRAND®罐子,带按压式盖子
polypropylene, capacity 80 mL
别名:
罐子
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
物料
polypropylene
polypropylene cap
round transparent bottle
特点
with cap
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
BRAND 61820
容量
80 mL
直径× 高度
75 mm × 30 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)