Key Documents
BR61815
BRAND®罐子,带按压式盖子
polypropylene, capacity 40 mL
别名:
罐子
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
材料
polypropylene
polypropylene cap
round transparent bottle
特點
with cap
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
BRAND 61815
容量
40 mL
直徑× 高度
56 mm × 25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG