主要文件
BR466133
BRAND®过滤器漏斗
borosilicate glass, capacity 500 mL, 25 D 3
别名:
过滤器, 过滤器漏斗
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
製造商/商標名
BRAND 466133
容量
500 mL
過濾器直徑
9.5 cm
孔徑
16-40 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)