主要文件
BR464713
BRAND®过滤器漏斗
borosilicate glass, capacity 75 mL, 11 D 3
别名:
过滤器, 过滤器漏斗
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
制造商/商品名称
BRAND 464713
容量
75 mL
过滤器直径
4.5 cm
孔径
16-40 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Crafted from borosilicate glass, known for its excellent thermal and chemical resistance, making it suitable for a wide range of substances.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)