Key Documents
BR365538
BRAND®容量瓶,适用于确定含油量
capacity 100 mL
别名:
SILBERBRAND, 容量瓶, 瓶子
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
glass
接合處
joint ST/NS neck19/26
特點
accuracy class B
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 365538
容量
100 mL
一般說明
硅硼玻璃3.3,符合DIN 51368,可互换的空心玻璃塞,尺寸19/26,(TC, In) 量入校准。为了确定水性油乳液(例如钻井油)中的含油量。EL = 误差极限。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)